Få mere at vide
Cytiva VP003 Elektrisk vakuum- og trykpumpe
:
Elektrisk vakuum- og trykpumpe
Beskrivelse
Vakuumpumper er ideelle til membranvakuumfiltrering, mikrobiologisk kvalitetskontrol, analyser, medicin og produktionsteknologi. Denne vedligeholdelsesfri og oliefri membranpumpe leverer kontamineringsfri pumpning af luft, gasser og dampe.
- Høj ydeevne og minimal størrelse
- Ekstremt stille og jævnt kørende
- Let at bruge
- Udstyret med termoafbryder og standardsikring
- AC model: 120V
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Til brug med (udstyr) | Vakuumfiltreringsapparat |
| Flowhastighed | 3,6 l/min. |
| Maks. Tryk | 4 bar; Vakuum:< 100 mbar |
| Serie | VP003 |
| Type | Elektrisk vakuum- og trykpumpe |