Få mere at vide
Gibco™ VP-SFM AGT™ Medium
Artikelnummer. 10514043
Mængde:
1 l
10 kg
10 l
100 l
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100 L
10kg
Artikelnummer. 10514043
Brand: Gibco™ 12559027
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
VP-SFM AGT™ Medium
Gibco VP-SFM AGT Medium is a flexible-format medium that is equivalent to VP-SFM with the addition of Advanced Granulation Technology for simplified preparation. VP-SFM is a serum-free, animal-origin-free culture medium designed for growth of VERO cells and virus production. It is also suitable for the growth of COS-7, MDCK, BHK-21, and Hep2 cells and for recombinant protein production.
VP-SFM AGT™ er et serumfrit medium med ultralavt proteinindhold i et letanvendeligt granulært format. Det er designet til vækst af VERO-celler til virusproduktion og til vækst af COS-7-, MDCK-, BHK-21- og Hep-2-celler til rekombinant proteinproduktion.
Advanced Granulation Technology = AGT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje MDCK, VERO, HEp2, BHK-21, COS-7
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Lavt proteinindhold, Serumfri
Form pulver (AGT )
Produkttype VP Serumfrit medium (SFM)
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Fenolrød, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Produktlinje Gibco
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Våd is
Endotoksin niveau Low (Lav)
Format Securitainer-hætteglas
Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
Rekonstitueret volumen 1 L
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Adhærent cellekultur