missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Voxtalisib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496908
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496908 10 mg
16492967 50 mg
16483506 25 mg
16446986 100 mg
16429447 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496908 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15900

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Voxtalisib (XL765) is a potent PI3K inhibitor, which has a similar activity toward class I PI3K (IC50s=39, 113, 9 and 43 nM for p110α, p110β, p110γ and p110δ, respectively), also inhibits DNA-PK (IC50=150 nM) and mTOR (IC50=157 nM). Voxtalisib (XL765) inhibits mTORC1 and mTORC2 with IC50s of 160 and 910 nM, respectively.

Voxtalisib (XL765) is a potent PI3K inhibitor, which has a similar activity toward class I PI3K (IC50s=39, 113, 9 and 43 nM for p110α, p110β, p110γ and p110δ, respectively), also inhibits DNA-PK (IC50=150 nM) and mTOR (IC50=157 nM). Voxtalisib (XL765) inhibits mTORC1 and mTORC2 with IC50s of 160 and 910 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Voxtalisib
Fysisk form Solid
CAS 934493-76-2
Farve Brown
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H14N6O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym XL765 SAR245409
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (37.00 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(C2=NNC=C2)=CC3=C(C)N=C(N)N=C3N1CC
Molekylvægt (g/mol) 270.29
Formel vægt 270.29
Procent renhed 98.68%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.