Få mere at vide
Vosilasarm, MedChemExpress
Beskrivelse
Vosilasarm (RAD140) is a potent, orally active, nonsteroidal selective androgen receptor modulator (SARM) with a Ki of 7 nM. Vosilasarm shows good selectivity over other steroid hormone nuclear receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vosilasarm |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1182367-47-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H16ClN5O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | RAD140 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (253.92 mM) |
| Vis mere |