missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vortioxetine Sulfone, Vortioxetine Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vortioxetine Sulfone |
| CAS | 1639263-80-1 |
| Molekylær formel | C18 H22 N2 O2 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Vortioxetine Sulfone;1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)sulfonyl]phenyl]piperazine, Vortioxetine Sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O2S/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)23(21,22)18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)c2ccccc2N3CCNCC3 |
| IUPAC navn | 1-[2-(2,4-dimethylphenyl)sulfonylphenyl]piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.445 |
| Formel vægt | 330.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?