Få mere at vide
Vortioxetine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456498
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16456498 10 mg 10mg
16442597 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16456498 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15414
MedChemExpress Vortioxetine is a inhibitor of 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT3A, 5-HT7 receptor and SERT, with Ki values of 15 nM, 33 nM, 3.7 nM, 19 nM and 1.6 nM, respectively.
Vortioxetine is a inhibitor of 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT3A, 5-HT7 receptor and SERT, with Ki values of 15 nM, 33 nM, 3.7 nM, 19 nM and 1.6 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vortioxetine
Fysisk form Solid
CAS 508233-74-7
Farve Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H22N2S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Lu AA 21004
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (167.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=CC=C(SC2=CC=CC=C2N3CCNCC3)C(C)=C1
Molekylvægt (g/mol) 298.45
Formel vægt 298.45
Procent renhed 99.52%