Få mere at vide
Vortioxetine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vortioxetine |
| CAS | 508233-74-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Vortioxetine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H22 N2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-, 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine, Lu AA 21004, Vortioxetine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2S/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)21-18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCNCC3)c(C)c1 |
| Vis mere |