Få mere at vide
Vortioxetine, LoGiCal
Artikelnummer. 30459738
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459738 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459738 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3264.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vortioxetine
CAS 508233-74-7
Analyt- eller komponentnavne Vortioxetine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 N2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-, 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine, Lu AA 21004, Vortioxetine
InChI formel InChI=1S/C18H22N2S/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)21-18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCNCC3)c(C)c1
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]piperazine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 298.45
Mængde 10 mg
Formel vægt 298.1504 g/mol