Få mere at vide
Vortioxetine Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vortioxetine Hydrobromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2S.BrH/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)21-18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20;/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 378.077 |
| Procent renhed | >95% |