Få mere at vide
Vortioxetine hydrobromide, MedChemExpress
Beskrivelse
Vortioxetine hydrobromide is a multimodal serotonergic agent, inhibits 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT3A, 5-HT7 receptor and SERT with Ki values of 15 nM, 33 nM, 3.7 nM, 19 nM and 1.6 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vortioxetine hydrobromide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 960203-27-4 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H23BrN2S |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Lu AA21004 hydrobromide |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (131.80 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |