Få mere at vide
Vortioxetine.HBr, 1mg/ml in Methanol (as free base), Lipomed
Artikelnummer. 30458859
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458859 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458859 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMVOX1884HB1LM
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Vortioxetine.HBr, 1mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vortioxetine Hydrobromide
CAS 960203-27-4
Analyt- eller komponentnavne Vortioxetine Hydrobromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 N2 S . Br H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-, hydrobromide (1:1), 1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine hydrobromide, 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine hydrobromide, Lu AA 21004 hydrobromide, Vortioxetine hydrobromide
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Br.Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCNCC3)c(C)c1
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]piperazine;hydrobromide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 379.358
Mængde 1 ml
Formel vægt 378.077 g/mol