Beskrivelse
De Corning Digital Vortexer er en multifunktionsryster dedikeret til en række forskellige ryste- og blandingsapplikationer. Tre let aftagelige og udskiftelige platforme rummer mange forskellige prøvebeholdere såsom kolber, flasker, rørstativer, tallerkener, æsker og fade. Klemmeplatformen har fjederbelastede holdestænger, der justeres til at passe til fartøjer af forskellige former og størrelser. Mikropladeplatformen er designet til sikkert at holde op til fire mikroplader. Driften af vortexeren kan være tidsindstillet eller kontinuerlig, mens hastigheden er variabel. Det brede hastighedsområde gør, at vortexeren kan bruges til skånsom blanding samt kraftig omrøring. En kraftig motor og en kemisk modstandsdygtig og let at rengøre overflade gør udstyret til et perfekt valg til mange års problemfri brug.
Funktioner og fordele
- Tre alsidige platformsmuligheder (tilgængelig separat)
- Kompakt design med let tilgængeligt kontrolpanel
- Skridsikker gummimåtte for at holde beholderne på plads
- Sikker til brug i kølerum eller inkubator
- Fem års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 4 mikroplader |
| Produkttype | Platform |
| Oversigt | Designet til sikkert at holde op til fire mikroplader |
| Til brug med (applikation) | Blanding til generelle formål |
| Til brug med (udstyr) | LSE Multiposition Digital Vortexer |
| Antal stillinger | 4 |