Få mere at vide
IKA IKA Vortex 3 shaker
Artikelnummer. 10132562 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Orbit:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Orbit Pakningsstørrelse
10132562 4 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10132562 Leverandør IKA Leverandørnr. 0003340000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3932.33 DKK
    3768.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 163.62 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
IKA Vortex 3 Shaker velegnet til kortvarig drift (touch-funktion), aktiveres ved at trykke på shaker-tilbehøret eller kontinuerlig drift.
  • Kompakt design
  • Bredt hastighedsområde, trinløst justerbart
  • Forskellige applikationer, 3 udskiftelige vedhæftninger og 7 indsatser (f.eks. mikrorør, mikrotiterplader, Erlenmeyer-kolber 250mL osv.), (bestilles separat)
  • Tilbehør klikker sikkert på apparatet i enhver position
  • Specialstrop sikrer nem håndtering af runde/Erlenmeyer-kolber
  • Robust metal zink trykstøbt hus
  • Korttidsbetjening aktiveres ved at trykke på attachment (touch-funktion)
  • Stabil ved høje hastigheder på grund af specielle fødder (siliciumbase med ultrahøj vibrationsdæmpning)
  • Excentrisk med kuglelejer
  • Velegnet til kontinuerlig drift med lav selvopvarmning takket være selvventilation af motor
  • Rystende bevægelse: orbital
  • Orbital diameter: 4mm
  • Trinløst justerbart hastighedsområde: 500 - 2.500 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 4 mm
Hastighedsområde 0 til 2500 rpm
Spænding 200/240 V, 100/115 V
Watt 60 W
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (engelsk) 5,8 tommer
Dybde (metrisk) 14.9 cm
Højde (engelsk) 5,35 tommer
Højde (metrisk) 13.6 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Vægt (engelsk) 9.9 lb.
Vægt (metrisk) 4.5 kg
IP-vurdering IP21
Driftstilstande Kontinuerlig