Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortex Mixers Rørholdere
Artikelnummer. 15756959 Shop alle Fisherbrand produkter
Antal stillinger:
1
18
24
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15756959
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand vortex mixere
  • Monter på toppen af mixer til enkeltrørs, håndfri blanding
  • Fastgør nemt uden værktøj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 1,5 til 2 ml
Produkttype Mikrorørsholder
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (229 x 229 mm)
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 229 mm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 229 mm
Til brug med (udstyr) Vortex mixer
Antal stillinger 18