Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortex Mixers Rørholdere
Shop alle Fisherbrand produkter
Antal stillinger:
1
18
24
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 0.5 mL |
| Produkttype | Mikrorørsholder |
| Dimensioner (L x B) | 9 x 9 tommer. (229 x 229 mm) |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 229 mm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 229 mm |
| Til brug med (udstyr) | Vortex mixer |
| Antal stillinger | 24 |