Få mere at vide
Cole Parmer™ Vortexblander
Shop alle Cole-Parmer produkter
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ægte cirkulær kredsløb for effektiv blanding.
- Variabel hastighed er nyttig til en række anvendelser fra generel blanding til resuspendering af pellets.
- Har to tilstande til både 'touch' og kontinuerlig drift.
- Standard 'Cup'-hovedet, der leveres med vortexeren, kan rumme et enkelt reagensglas.
- Hovedet skiftes nemt med valgfrie hoveder (sælges separat), der kan rumme rør i forskellige størrelser samt mikroplader.
- Der kræves ingen værktøj.
- Let og stabil under drift på grund af den optimerede modvægt.
- Sikker til brug i kølerum eller inkubator.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 2850 rpm maks. |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz |
| Spænding | 230 V |
| Dybde (metrisk) | 12.7 cm |
| Højde (metrisk) | 13.97 cm |
| Bredde (metrisk) | 13.97 cm |