Få mere at vide
OHAUS™ Vortexblander
Artikelnummer. 17298380 Shop alle Ohaus produkter
Controller type:
Analog
Digital
Artikelnummer. 17298380
Brand: OHAUS™ 30573832
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kraftig Hands-Free Vortex mixer til effektiv high-throughput blanding
  • Bearbejd nemt op til 50 prøver på én gang - Multi-Tube Vortex Mixer kan tilpasses til din applikation med seks forskellige rørstativer og et sæt efter forlængelse.
  • Multi-Tube Vortex Mixers har enten et hus i et stykke rustfrit stål, der er let at rengøre, der er perfekt til rene rum eller en malet stålversion for en mere økonomisk løsning.
  • For udfordrende prøver skal du forbedre vortex-handlingen& skabe en mere energisk blanding med den programmerbare pulstilstand på de digitale modeller. Juster puls-on/pulse-off-tidsintervallet for at tilpasse driften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3.6 mm
Spænding 230 V
Watt 100 W
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Skumstativ i rustfrit stål til (50) 12 mm diameter rør (inkluderet), udskiftelige skumstativ til vortexing af rør fra 10 - 29 mm i diameter
Dimensioner (L x B) 241 x 384 mm
Højde (engelsk) 16 tommer
Højde (metrisk) 406 mm
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Bredde (engelsk) 15,1 tommer.
Forsendelsesvægt (metrisk) 19.1 kg
Vægt (engelsk) 41 lb.
Vægt (metrisk) 18.7 kg
Controller type Analog
Model- VXMTALB
Vise Uafhængige LED-displays for hastighed/tid