Få mere at vide
OHAUS™ Vortexblander
Shop alle Ohaus produkter
Controller type:
Analog
Digital
Beskrivelse
- Bearbejd nemt op til 50 prøver på én gang - Multi-Tube Vortex Mixer kan tilpasses til din applikation med seks forskellige rørstativer og et sæt efter forlængelse.
- Multi-Tube Vortex Mixers har enten et hus i et stykke rustfrit stål, der er let at rengøre, der er perfekt til rene rum eller en malet stålversion for en mere økonomisk løsning.
- For udfordrende prøver skal du forbedre vortex-handlingen& skabe en mere energisk blanding med den programmerbare pulstilstand på de digitale modeller. Juster puls-on/pulse-off-tidsintervallet for at tilpasse driften
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 3.6 mm |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 100 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Materiale | Skumstativ i rustfrit stål til (50) 12 mm diameter rør (inkluderet), udskiftelige skumstativ til vortexing af rør fra 10 - 29 mm i diameter |
| Dimensioner (L x B) | 241 x 384 mm |
| Højde (engelsk) | 16 tommer |
| Højde (metrisk) | 406 mm |
| Længde (engelsk) | 9,5 tommer |
| Bredde (engelsk) | 15,1 tommer. |
| Vis mere |