Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ MAKS
Artikelnummer. 15577355 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Model-:
SI-MX202
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Model- Pakningsstørrelse
15577355 EU-stik SI-MX202 Hver
1 options
Artikelnummer. 15577355 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041262
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Skralder kolber, flasker, rør og mikroplader på plads. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ MAX genererer hastigheder op til 2000 rpm.
  • Fuldt programmerbar: hastighed, køretid eller kontinuerlig, vendetid, variabel RUN/STOP-tid og accelerations-/decelerationshastigheder
  • Unikt skraldeklemmesystem vil sikkert holde kolber, flasker, rør og mikroplader
  • Højhastigheds vortexing op til 2000 RPM
  • Holdbar zink trykstøbning med specialdesignede fødder forhindrer gå
  • Ideel til gentagne protokoller og brug med åbne beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 500 til 1950 o/min
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Spænding 230 V
Holder
  • 6 x 250 ml kolber (ingen ekstra holder nødvendig)
  • Rørstativer med plads til op til 20 rør
  • To 2-mikropladerindsatser med plads til op til 4 mikroplader
Stiktype EU-stik
Frekvens 50 Hz
Materiale Zink trykstøbt
Dybde (metrisk) 310 mm
Højde (metrisk) 195 mm
Længde (metrisk) platform 240 mm
Bredde (metrisk) 270 mm
Bredde (metrisk) platform 280 mm
Vægt (metrisk) 10.4 kg
Model- SI-MX202
Antal stillinger
  • Seks 250 ml kolber (ingen ekstra holder nødvendig)
  • Rørstativer med plads til op til 20 rør
  • To 2-mikropladerindsatser med plads til op til 4 mikroplader