Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T
Artikelnummer. p-6966046
Stiktype:
EU-stik
Model-:
SI-T256
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10321432
Brand: Scientific Industries SI™ 83041250
Inkluderer en integreret timer. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T blandes forsigtigt eller kraftigt med en indstillet tid eller kontinuerligt.
  • Variabel hastighed for præcis blanding fra blid til kraftig
  • Bredt udvalg af tilbehør til de fleste rør, plader og andre beholdere
  • Hands-Free eller Touch On kontrol
  • Kan bruges i kølerum og inkubatorer
  • Timer funktion:
    • Tryk på Til: 1 til 60 sek.
    • Håndfri: 1 til 60 min. eller kontinuerligt
  • Enheden stopper automatisk ved slutningen af brugerprogrammeret tid
Tekniske data
Hastighedsområde 600 til 2700 rpm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Spænding 230 V
Stiktype EU-stik
Frekvens 50 Hz
Dybde (metrisk) 165 mm
Højde (metrisk) 165 mm
Bredde (metrisk) 122 mm
Vægt (metrisk) 4 kg
Model- SI-T256
Inkluderer 76 mm platform, pop-off kop