Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T
Artikelnummer. 15537365 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Model-:
SI-T256
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Model- Pakningsstørrelse
15537365 EU-stik SI-T256 -
10321432 EU-stik SI-T256 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15537365 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041250
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Inkluderer en integreret timer. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T blandes forsigtigt eller kraftigt med en indstillet tid eller kontinuerligt.
  • Variabel hastighed for præcis blanding fra blid til kraftig
  • Bredt udvalg af tilbehør til de fleste rør, plader og andre beholdere
  • Hands-Free eller Touch On kontrol
  • Kan bruges i kølerum og inkubatorer
  • Timer funktion:
    • Tryk på Til: 1 til 60 sek.
    • Håndfri: 1 til 60 min. eller kontinuerligt
  • Enheden stopper automatisk ved slutningen af brugerprogrammeret tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 600 til 2700 rpm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Spænding 230 V
Stiktype EU-stik
Frekvens 50 Hz
Dybde (metrisk) 165 mm
Højde (metrisk) 165 mm
Bredde (metrisk) 122 mm
Vægt (metrisk) 4 kg
Model- SI-T256
Inkluderer 76 mm platform, pop-off kop