Få mere at vide
Scientific Industries SI™ TurboMix Vedhæftet fil
Artikelnummer. 15597335
Holder:
12 x 1.5 to 2 mL Tubes
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15597335
Brand: Scientific Industries SI™ 83041390
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver ekstremt kraftig blanding gennem en kombination af vortexing og kollision. Scientific Industries SI™ TurboMix Vedhæftning er ideel til aggressiv og hurtig opløsning, resuspension eller blanding af prøver
  • Monteres permanent på de fleste eksisterende Vortex-Genie 2 familie af mixere og Vortex-Genie Puls.
  • Kan rumme op til tolv 1,5 ml eller 2,0 ml mikrorør
  • Ideel til aggressiv og hurtig opløsning, resuspension eller blanding af prøver
  • Praktisk og effektiv til celleafbrydelse i glasperleprocedurer.
Tekniske data
Holder 12 x 1.5 to 2 mL Tubes
Produkttype TurboMix Vedhæftet fil
Til brug med (udstyr) Mest Vortex-Genie 2 familie af mixere, Vortex-Genie Puls
Antal stillinger 12