Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2
Artikelnummer. 15547335 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Model-:
SI-0256
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Model- Pakningsstørrelse
15547335 EU-stik SI-0256 Hver
1 options
Artikelnummer. 15547335 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041404
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Blandes blidt, kraftigt og hvor som helst midt imellem. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 hastigheder spænder fra 600 til 3200 o/min.
  • Variabel hastighed for præcis blanding
  • Bredt udvalg af tilbehør til de fleste rør, plader og andre beholdere
  • Hands-Free eller Touch On kontrol
  • Kan bruges i kølerum og inkubatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 600 til 3200 rpm
Elektriske krav 230 V, 60 Hz
Spænding 230 V
Produkttype Vortexblander
Certificeringer/compliance CE, ETL
Stiktype EU-stik
Frekvens 60 Hz
Dybde (metrisk) 165 mm
Højde (metrisk) 165 mm
Bredde (metrisk) 122 mm
Vægt (metrisk) 4 kg
Model- SI-0256
Inkluderer Pop-off kop, 76 mm platform
Driftstilstande Håndfri, tryk på
Garanti og servicetilbud 2 år