Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Tryk på Mixer
Artikelnummer. 15517335
Stiktype:
EU-stik
Model-:
SI-0156
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15517335
Brand: Scientific Industries SI™ 83041415
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blander vanskelige prøver med højhastigheds aggressiv vortexing. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Touch Mixer-kredsløb i stort 6 mm kredsløb for at sikre ensartede blandinger.
  • Kraftig enkelt højhastigheds vortexing
  • Brugervenlig Touch On-betjening
  • Stor, 6 mm bane til aggressiv vortexing af vanskelige prøver
  • Kan bruges med Pop-off Cup eller valgfri 76 mm platform
  • Kan bruges i kølerum og inkubatorer
  • Leveres med kophoved til et enkelt rør
Tekniske data
Orbit 6 mm
Hastighedsområde 3200 rpm
Elektriske krav 230 V, 60 Hz
Spænding 230 V
Produkttype Vortexblander
Certificeringer/compliance CE, ETL
Stiktype EU-stik
Frekvens 60 Hz
Dybde (metrisk) 165 mm
Højde (metrisk) 165 mm
Bredde (metrisk) 122 mm
Vægt (metrisk) 4 kg
Model- SI-0156
Inkluderer Pop-off kop
Driftstilstande Tryk på Til
Garanti og servicetilbud 2 år