Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Tryk på Mixer
Artikelnummer. 10468431 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Model-:
SI-0156
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Model- Pakningsstørrelse
10468431 EU-stik SI-0156 Hver
15517335 EU-stik SI-0156 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10468431 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041415
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Blander vanskelige prøver med højhastigheds aggressiv vortexing. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Touch Mixer-kredsløb i stort 6 mm kredsløb for at sikre ensartede blandinger.
  • Kraftig enkelt højhastigheds vortexing
  • Brugervenlig Touch On-betjening
  • Stor, 6 mm bane til aggressiv vortexing af vanskelige prøver
  • Kan bruges med Pop-off Cup eller valgfri 76 mm platform
  • Kan bruges i kølerum og inkubatorer
  • Leveres med kophoved til et enkelt rør
Tekniske data
Orbit 6 mm
Hastighedsområde 3200 rpm
Elektriske krav 230 V, 60 Hz
Spænding 230 V
Produkttype Vortexblander
Certificeringer/compliance CE, ETL
Stiktype EU-stik
Frekvens 60 Hz
Dybde (metrisk) 165 mm
Højde (metrisk) 165 mm
Bredde (metrisk) 122 mm
Vægt (metrisk) 4 kg
Model- SI-0156
Inkluderer Pop-off kop
Driftstilstande Tryk på Til
Garanti og servicetilbud 2 år