Beskrivelse
- Touch funktion
- Velegnet til kontinuerlig drift (lav varme på grund af ventilation af motor)
- Stabil drift ved høje hastigheder på grund af silikonebasefødder
- Trinløst justerbart hastighedsområde
- Forskellige anvendelser mulige på grund af 3 udskiftelige vedhæftede filer og 7 indsatser (f Eppendorf rør, mikrotiterplader, Erlenmeyer-kolber 250 mL osv.), skal disse bestilles separat
- Tilbehør klikker sikkert på apparatet i enhver position
- Specialstrop (VG 3.36) sikrer nem håndtering af runde/Erlenmeyer-kolber
- Robust trykstøbt metalhus
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 4 mm |
| Hastighedsområde | 500 til 2500 rpm |
| Spænding | 220/240 V |
| Watt | 60 W |
| Stiktype | EU-stik |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Dimensioner (L x B x H) | 138 x 120 x 140 mm |