Få mere at vide
Invitrogen™ VorTemp™ 56 Shaking Incubator and Temperature Validation Kit
Beskrivelse
VorTemp 56 mikropladerysteinkubatoren er designet til samtidig opvarmning og blanding af QuantiGene Plex analyser. Temperaturen er justerbar over et bredt område, og mekanisk konvektion giver et ensartet og stabilt miljø i kammeret.
VorTemp funktioner:
• En mikroprocessor til at styre alle parametre inklusive temperatur og tidsindstillet drift
• Selvdiagnostisk software til kontinuerligt at overvåge korrekt temperatur og rystehastighed og advare brugeren om eventuelle fejl
• Opvarmning og rystning, der styres af feedback-sløjfer, som præcist opretholder valgte parametre, uafhængigt af belastnings- eller spændingsudsving
• Robust konstruktion for stabilitet under højhastighedsrystning
• Et isoleret kammer for at holde temperaturen og reducere driftsstøj
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 99,5 °C |
| Produkttype | Shaking Incubator |
| Materiale | Coated Steel |
| Fugtighedsområde | 85% |
| Inkluderer | 1 VorTemp 56 Shaking Incubator, 1 QuantiGene Temperature Validation Kit |
| Mængde | 1 stk. |