missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vorolanib, TRC

Artikelnummer. 30451355
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451355 100 mg
30454418 50 mg
30455430 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV766025100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1013920-15-4
Molekylær formel C23H26N5O3F
Molekylvægt (g/mol) 439.48
Synonym N-[(3S)-1-[(Dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, X-82 (Vorolanib)
IUPAC navn N-[(3S)-1-(dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-yl]-5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
SMIL CN(C)C(=O)N1CC[C@@H](C1)NC(=O)c2c(C)[nH]c(\C=C\3/C(=O)Nc4ccc(F)cc34)c2C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vorolanib
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H26FN5O3/c1-12-19(10-17-16-9-14(24)5-6-18(16)27-21(17)30)25-13(2)20(12)22(31)26-15-7-8-29(11-15)23(32)28(3)4/h5-6,9-10,15,25H,7-8,11H2,1-4H3,(H,26,31)(H,27,30)/b17-10-/t15-/m0/s1
Formel vægt 439.202
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.