Få mere at vide
Vorinostat, Mikromol™
Artikelnummer. 18061250
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18061250 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18061250 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3699.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Vorinostat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Suberoylanilide Hydroxamic Acid
CAS 149647-78-9
Analyt- eller komponentnavne Suberoylanilide Hydroxamic Acid
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C14 H20 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N1-Hydroxy-N8-phenyl-octanediamide, Octanediamide, N-hydroxy-N'-phenyl- (9CI), N-Hydroxy-N'-phenyloctanediamide, N1-Hydroxy-N8-phenyloctanediamide, SAHA, Suberoyl anilide bishydroxamide, Suberoylanilide hydroxamic acid, Vorinostat, Zolinza
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O3/c17-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(18)16-19/h3-5,8-9,19H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,17)(H,16,18)
SMIL ONC(=O)CCCCCCC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC navn N'-hydroxy-N-phenyloctanediamide
Molekylvægt (g/mol) 264.32
Mængde 250 mg
Formel vægt 264.1474 g/mol