Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Voriconazole
Beskrivelse
Triazole antifungal agent. Displays potent activity against B87964, Cryptococcus and Aspergillus species.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Voriconazole |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 349.31 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 349.317 |