missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Voriconazole, MedChemExpress

Artikelnummer. 16427946
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16427946 100 mg -
16404107 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16427946 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY76200

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Voriconazole (UK-109496) is a second-generation, broad-spectrum triazole antifungal agent that inhibits fungal ergosterol biosynthesis. Voriconazole exerts its antifungal activity by inhibition of 14-α-lanosterol demethylation, which is mediated by fungal cytochrome P450 enzymes.

Voriconazole (UK-109496) is a second-generation, broad-spectrum triazole antifungal agent that inhibits fungal ergosterol biosynthesis. Voriconazole exerts its antifungal activity by inhibition of 14-α-lanosterol demethylation, which is mediated by fungal cytochrome P450 enzymes.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Voriconazole
Fysisk form Solid
CAS 137234-62-9
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H14F3N5O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym UK-109496
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (143.14 mM) ∣H2O : 0.17 mg/mL (0.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@@]([C@@H](C)C1=NC=NC=C1F)(CN2N=CN=C2)C(C(F)=C3)=CC=C3F
Molekylvægt (g/mol) 349.31
Formel vægt 349.31
Procent renhed 99.75%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.