Få mere at vide
Voriconazole, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Voriconazole |
| CAS | 137234-62-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Voriconazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H14 F3 N5 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Voriconazole, (2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F |
| Vis mere |