Få mere at vide
Voriconazole-d3, TRC
Artikelnummer. 30455782
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30455782 0.5 mg 0.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30455782 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV7600020.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Voriconazole methyl-d3
CAS 1217661-14-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C16 2H3 H11 F3 N5 O
Mængde 0.5 mg
Synonym (αR,βS)-α-(2,4-Difluorophenyl)-5-fluoro-β-(methyl-d3)-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-4-pyrimidineethanol, DRG 0301, UK-109496-d3, VRC-d3, Vfend-d3, Voriconazol-d3
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m0/s1/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])[C@@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC navn (2R,3S)-4,4,4-trideuterio-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 352.33
Formel vægt 352.1339
Procent renhed >95