Få mere at vide
Voriconazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
15442252 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15442252 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458670010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Voriconazol, CAS # 137234-62-9, er et antifungalt middel, der virker ved at hæmme sterolbiosyntesen.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Voriconazol er en svampedræbende forbindelse, der har aktivitet mod en lang række forskellige svampearter, herunder Aspergillus og Candida
  • Voriconazol blokerer sterolbiosyntesen hos Candida-arter gennem hæmning af CYP450-afhængig 14-alfa-sterol-demethylase
  • Det nedbryder tilstedeværelsen af ergosterol i svampens cellemembran, hvilket kan føre til død eller væksthæmning, afhængigt af organismen
Applikationer
  • Voriconazol kan bruges i laboratorieundersøgelser af lægemiddelsikkerhed, farmakokinetik og virkningsmekanisme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Voriconazole
Type Voriconazole
CAS 137234-62-9
Smeltepunkt 128.0°C to 134.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 0.5% max.
Mængde 1 g
Molekylær formel C16H14F3N5O
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,acetonitrile
InChI nøgle BCEHBSKCWLPMDN-MGPLVRAMSA-N
SMIL CC(C1=NC=NC=C1F)C(CN2C=NC=N2)(C3=C(C=C(C=C3)F)F)O
IUPAC navn (2R,3S)-2-(2,4-difluorphenyl)-3-(5-fluorpyrimidin-4-yl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 349.317
PubChem CID 71616
ChEBI CHEBI:10023
Formel vægt 349.31
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Voriconazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge