Få mere at vide
Voriconazole 2.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459655
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459655 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459655 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1094.0007
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Voriconazole
CAS 137234-62-9
Analyt- eller komponentnavne Voriconazole
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H14 F3 N5 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Voriconazole, (2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m0/s1
Løsningstype Single Solution
SMIL C[C@@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC navn (2R,3S)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 349.31
Mængde 1 ml
Formel vægt 349.115 g/mol