missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vorasidenib, MedChemExpress
Beskrivelse
Vorasidenib (AG-881) is an orally available, brain penetrant second-generation dual mutant isocitrate dehydrogenases 1 and 2 (mIDH1/2) inhibitor. Vorasidenib (AG-881) exhibits nanomolar inhibition of (D)-2-hydroxyglutarate (D-2-HG), and the IC50 ranges of 0.04∼22 nM against IDH1 R132C, IDH1 R132G, IDH1 R132H and IDH1 R132S and 7∼14 nM against IDH2 R140Q and 130 nM against IDH2 R172K.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vorasidenib |
| CAS | 1644545-52-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H13ClF6N6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | AG-881 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (241.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@H](NC1=NC(C2=NC(Cl)=CC=C2)=NC(N[C@H](C)C(F)(F)F)=N1)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.74 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?