missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vorapaxar Sulfate, TRC

Artikelnummer. 30451057
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451057 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451057 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV75820025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vorapaxar Sulfate
CAS 705260-08-8
Molekylær formel C29 H33 F N2 O4 . H2 O4 S
Mængde 25 mg
Synonym Carbamic acid','N-[(1R,3aR,4aR,6R,8aR,9S,9aS)-9-[(1E)-2-[5-(3-fluorophenyl)-2-pyridinyl]ethenyl]dodecahydro-1-methyl-3-oxonaphtho[2,3-c]furan-6-yl]-','ethyl ester','sulfate (1:1), Carbamic acid','[(1R,3aR,4aR,6R,8aR,9S,9aS)-9-[(1E)-2-[5-(3-fluorophenyl)-2-pyridinyl]ethenyl]dodecahydro-1-methyl-3-oxonaphtho[2,3-c]furan-6-yl]-','ethyl ester','sulfate (1:1) (9CI), Sch 530348, Vorapaxar sulfate
InChI formel InChI=1S/C29H33FN2O4.H2O4S/c1-3-35-29(34)32-23-10-11-24-20(14-23)15-26-27(17(2)36-28(26)33)25(24)12-9-22-8-7-19(16-31-22)18-5-4-6-21(30)13-18;1-5(2,3)4/h4-9,12-13,16-17,20,23-27H,3,10-11,14-15H2,1-2H3,(H,32,34);(H2,1,2,3,4)/b12-9+;/t17-,20+,23-,24-,25+,26-,27+;/m1./s1
SMIL CCOC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C1)C[C@@H]3[C@@H]([C@@H](C)OC3=O)[C@H]2\C=C\c4ccc(cn4)c5cccc(F)c5.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn ethyl N-[(1R,3aR,4aR,6R,8aR,9S,9aS)-9-[(E)-2-[5-(3-fluorophenyl)pyridin-2-yl]ethenyl]-1-methyl-3-oxo-3a,4,4a,5,6,7,8,8a,9,9a-decahydro-1H-benzo[f][2]benzofuran-6-yl]carbamate;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 590.66
Formel vægt 590.2098
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.