missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vorapaxar Sulfate, Mikromol™
Beskrivelse
Vorapaxar Sulfate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vorapaxar Sulfate |
| CAS | 705260-08-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Vorapaxar Sulfate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C29 H33 F N2 O4 . H2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Carbamic acid, N-[(1R,3aR,4aR,6R,8aR,9S,9aS)-9-[(1E)-2-[5-(3-fluorophenyl)-2-pyridinyl]ethenyl]dodecahydro-1-methyl-3-oxonaphtho[2,3-c]furan-6-yl]-, ethyl ester, sulfate (1:1), Carbamic acid, [(1R,3aR,4aR,6R,8aR,9S,9aS)-9-[(1E)-2-[5-(3-fluorophenyl)-2-pyridinyl]ethenyl]dodecahydro-1-methyl-3-oxonaphtho[2,3-c]furan-6-yl]-, ethyl ester, sulfate (1:1) (9CI), Sch 530348, Vorapaxar sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H33FN2O4.H2O4S/c1-3-35-29(34)32-23-10-11-24-20(14-23)15-26-27(17(2)36-28(26)33)25(24)12-9-22-8-7-19(16-31-22)18-5-4-6-21(30)13-18;1-5(2,3)4/h4-9,12-13,16-17,20,23-27H,3,10-11,14-15H2,1-2H3,(H,32,34);(H2,1,2,3,4)/b12-9+;/t17-,20+,23-,24-,25+,26-,27+;/m1./s1 |
| SMIL | CCOC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C1)C[C@@H]3[C@@H]([C@@H](C)OC3=O)[C@H]2\C=C\c4ccc(cn4)c5cccc(F)c5.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | ethyl N-[(1R,3aR,4aR,6R,8aR,9S,9aS)-9-[(E)-2-[5-(3-fluorophenyl)pyridin-2-yl]ethenyl]-1-methyl-3-oxo-3a,4,4a,5,6,7,8,8a,9,9a-decahydro-1H-benzo[f][2]benzofuran-6-yl]carbamate;sulfuric acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?