Få mere at vide
Vonoprazan Fumarate, Mikromol
Artikelnummer. 30458607
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30458607 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30458607 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3871.010250
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Vonoprazan Fumarate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vonoprazan Fumarate
CAS 881681-01-2
Analyt- eller komponentnavne Vonoprazan Fumarate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H16 F N3 O2 S . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Pyrrole-3-methanamine, 5-(2-fluorophenyl)-N-methyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-, (2E)-2-butenedioate (1:1), 5-(2-Fluorophenyl)-N-methyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-methanamine (2E)-2-butenedioate (1:1), TAK 438, TAK 438 monofumarate, Takecab, Voci
InChI formel InChI=1S/C17H16FN3O2S.C4H4O4/c1-19-10-13-9-17(15-6-2-3-7-16(15)18)21(12-13)24(22,23)14-5-4-8-20-11-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,11-12,19H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Løsningstype Neat
SMIL CNCc1cc(c2ccccc2F)n(c1)S(=O)(=O)c3cccnc3.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-but-2-enedioic acid;1-[5-(2-fluorophenyl)-1-pyridin-3-ylsulfonylpyrrol-3-yl]-N-methylmethanamine
Molekylvægt (g/mol) 461.463
Mængde 250 mg
Formel vægt 461.106 g/mol