Få mere at vide
Vonoprazan Dimer Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vonoprazan Dimer Impurity |
| CAS | 2250243-23-1 |
| Molekylær formel | C33H27F2N5O4S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1H-Pyrrole-3-methanamine','5-(2-fluorophenyl)-N-[[5-(2-fluorophenyl)-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrol-3-yl]methyl]-N-methyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C33H27F2N5O4S2/c1-38(20-24-16-32(28-10-2-4-12-30(28)34)39(22-24)45(41,42)26-8-6-14-36-18-26)21-25-17-33(29-11-3-5-13-31(29)35)40(23-25)46(43,44)27-9-7-15-37-19-27/h2-19,22-23H,20-21H2,1H3 |
| SMIL | O=S(=O)(C=1C=NC=CC1)N2C=C(C=C2C=3C=CC=CC3F)CN(C)CC=4C=C(C=5C=CC=CC5F)N(C4)S(=O)(=O)C=6C=NC=CC6 |
| IUPAC navn | 1-(5-(2-fluorophenyl)-1-(pyridin-3-ylsulfonyl)-1H-pyrrol-3-yl)-N-((5-(2-fluorophenyl)-1-(pyridin-3-ylsulfonyl)-1H-pyrrol-3-yl)methyl)-N-methylmethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 659.73 |
| Formel vægt | 659.15 |