Få mere at vide
Sampling Systems™ Volumetrisk skesæt
Artikelnummer. 15849631 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
1,25, 5, 15, 100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15849631
Brand: Sampling Systems™ A3351
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ Volumetrisk skesæt er ideelt til måling af væsker eller pulvere ved specificerede volumener.
  • Fri for sprækker
  • Satin finish
  • Rustfrit stål, AISI 304
  • Leveres som sæt
  • Hver ske er indgraveret med volumen
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1,25, 5, 15, 100 ml
Slutte Poleret
Materiale Rustfrit stål (AISI 304)