Få mere at vide
Glassco Laboratory Equipments Volumetriske pipetter med batchcertifikat
Beskrivelse
- Overholder DIN ISO 648-standarderne
- 1 mark
- Trykt i ravfarve
- Kemisk resistent
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Uddannet | Ja |
| Tolerance | ±0,010 ml |
| Farve | Klarhed |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Type | Volumetrisk pipette |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Pipettecontroller |
| Vis mere |