Få mere at vide
DWK Life Sciences Volumetrisk pipette, fra soda-lime glas, klasse B, ravfarvet diffusionsprint
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
Pipetter bruges til præcis måling og dekantering af væsker. Kun visse mængder kan fyldes med pærepipetter. Der justeres til afløb (Ex) for + 20 °C referencetemperatur. Tolerancerne for volumenindholdet af kalibrerbare pipetter svarer til fejlgrænserne i de tyske vægt- og målforskrifter samt ISO og DIN. Pipetterne er lavet af soda-lime glas og overholder klasse B. Skalaen er trykt i rav.
- Kalibrering er baseret på det udhældede volumen (Ex) ved en referencetemperatur på +°20 C
- Udblæsningen gør det muligt at holde og dispensere forskellige mængder væske i portioner af samme størrelse
- Påbrændt, meget holdbart ravprint
- Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse B
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Til brug med (applikation) | Nøjagtig måling og dekantering af væsker; Volumetrisk måling; Afhentning og levering af en defineret samlet mængde |
| Mængde | 6/Pk. |
| Tolerance | ±0,05 ml |
| Farve | Gul |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Længde (metrisk) | 520 mm |