Få mere at vide
Hirschmann™ Volumetriske pipetter med påsat sprøjte
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Et mærke
- Ravfarvet graduering
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Brun |
| Mængde | Hver |
| Tolerance | 0.02 mL |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Type | Volumetrisk pipettesprøjte |