Få mere at vide
Hirschmann™ Volumetriske pipetter med påsat sprøjte
Artikelnummer. 10544062
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10544062
Brand: Hirschmann™ 1410160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann™ Volumetriske pipetter med påsat sprøjte leveres med ravfarvet graduering.
  • Et mærke
  • Ravfarvet graduering
Tekniske data
Materiale Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Mængde Hver
Tolerance 0.02 mL
Volumen (metrisk) 10 mL
Type Volumetrisk pipettesprøjte