Få mere at vide
Socorex™ Acura™ 8-kanals mikropipette volumetrisk modul
Artikelnummer. 10315732
10μ l, Hver
Volumen (metrisk):
10μ l
50μ l
350μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10315732
Brand: Socorex™ 800.08.010
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forøg din alsidighed Acura™ elektronisk mikropipette kontrolenhed og spar omkostninger ved at udstyre den med et af 27 tilgængelige volumetriske moduler. Socorex™ 8-kanals mikropipette volumetrisk modul er et fremragende og let monteret/aftageligt valg til dine multi-kanals mikropipetteringsbehov.
  • En af 27 tilgængelige volumetriske samlinger.
    • Øg alsidighed og spar omkostninger.
  • Demonteres og samles igen uden værktøj.
  • Kalibreringsspecifikationer for ekstra moduler - som indstillet af fabrikskvalitetskontrol eller af pipetteejeren - bevares i instrumentets hukommelse.
Tekniske data
Til brug med 8 kanals pipette
Antal kanaler 8
Produktlinje Acura
Type Mikropipette volumetrisk modul
Volumen (metrisk) 10μ l
Til brug med (applikation) 8 kanals pipette
Til brug med (udstyr) Acura™ Elektro 926 mikropipette
Mængde 1 hver
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Socorex™ Acura™ 8-kanals mikropipette volumetrisk modul >