Få mere at vide
Socorex™ Acura™ 12-kanals mikropipette volumetrisk modul
Volumen (metrisk):
10μ l
50μ l
350μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- En af 27 tilgængelige volumetriske samlinger.
- Øg alsidighed og spar omkostninger.
- Demonteres og samles igen uden værktøj.
- Kalibreringsspecifikationer for ekstra moduler - som indstillet af fabrikskvalitetskontrol eller af pipetteejeren - bevares i instrumentets hukommelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | 12 kanals pipette |
| Antal kanaler | 12 |
| Produktlinje | Acura |
| Type | Mikropipette volumetrisk modul |
| Volumen (metrisk) | 350μ L |
| Til brug med (applikation) | 12 kanals pipette |
| Til brug med (udstyr) | Acura™ Elektro 926 mikropipette |
| Mængde | 1 hver |