Få mere at vide
Hirschmann™ Volumetrisk måleanordning
Artikelnummer. 10293861
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Schilling Fast-Flow Buretter, 15 - 50 ml
Schilling Fast-Flow Buretter, 5 - 10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
10293861 Schilling Fast-Flow Buretter, 15 - 50 ml
10069770 Schilling Fast-Flow Buretter, 5 - 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10293861 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 8900750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00 DKK
    166.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.62 DKK
    12% Slukket
På lager
Passer til Dr. Schilling hurtigstrøms buretter
  • For Schilling buretter
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Schilling Fast-Flow Buretter, 15 - 50 ml
nr. pr. pakke 1 hver
Type Buret Fitting