Få mere at vide
Hirschmann™ Volumetrisk måleanordning
Artikelnummer. 10069770
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Schilling Fast-Flow Buretter, 15 - 50 ml
Schilling Fast-Flow Buretter, 5 - 10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
10069770 Schilling Fast-Flow Buretter, 5 - 10 ml
10293861 Schilling Fast-Flow Buretter, 15 - 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10069770 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 8900710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.60 DKK
    166.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.22 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til Dr. Schilling hurtigstrøms buretter
  • For Schilling buretter
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Schilling Fast-Flow Buretter, 5 - 10 ml
nr. pr. pakke 1 hver
Type Buret Fitting