Få mere at vide
Duran™ Målekolbe, 3000 ml, uden tryk
Artikelnummer. 15573152 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet: 3 L
Artikelnummer.
15573152 Kapacitet: 3 L
1 options
Artikelnummer. 15573152 Leverandør Duran™ Leverandørnr. 213726878
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et ideelt valg til blanding, måling og opbevaring af væsker i laboratoriet.
  • Uden tryk
  • NS 29/32
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3
  • Fremragende kemisk resistens og næsten inert adfærd
  • Høj temperatur- og termisk stødbestandighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 L
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Inkluderer volumetrisk kolbe; prop medfølger ikke
Produkttype Målekolbe
Standard konusled NS 29/32
Uddannet Ingen eksamenskarakterer
Mundstil Beaded