Få mere at vide
Karl Hecht™ Målekolbe med PP-prop, overensstemmelsescertificeret
Artikelnummer. p-7115719
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 7/16
Tolerance:
0.025 mL
0.04 mL
0.06 mL
0.10 mL
0.15 mL
0.25 mL
0.4 mL
0.6 mL
Hals stil:
Brede
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10033861
Brand: Karl Hecht™ 42096076
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål enkelt og nøjagtigt de nødvendige prøvevolumener. Karl Hecht™ Målekolbe med PP-prop overensstemmelsescertificeret er tykvægget, tydeligt mærket og mærket og har en solid finish
  • Duran™ borosilikatglas 3.3.
  • Standard type.
  • Standardslebet og udskiftelig NS-prop af polyethylen.
  • Sammensmeltet blå graduering.
  • Tykvægget, solid finish.
  • Tydeligt læselige figurer og mærker.
  • Overensstemmelse certificeret.
    • Individuelt test- eller partikontrolcertifikat fås fra producenten mod tillæg.
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Hals stil Standard
Produkttype Målekolbe
Tolerance 0.25 mL
Uddannet Ja
Lukketype NS Stopper
Lukkestørrelse NS 19/26